1614523
USP
Phenylbutyrate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
3-Benzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-phenylbutyric acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sodium phenylbutyrate
fabricante / nombre comercial
USP
mp
114-117 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O3/c11-9(6-7-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13)
Clave InChI
KMQLIDDEQAJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Sodium Phenylbutyrate
- Sodium Phenylbutyrate Oral Powder
- Sodium Phenylbutyrate Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)