PHR3081
Phenylbutyrate Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
α-Tetralone, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1614556
familia API
sodium phenylbutyrate
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 200 mg
índice de refracción
n20/D 1.568 (lit.)
bp
113-116 °C/6 mmHg (lit.)
mp
2-7 °C (lit.)
densidad
1.099 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
Clave InChI
XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)