Documentos clave
1604596
USP
Rivaroxaban Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(S)-2-({2-Oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl}methyl)isoindoline-1,3-dione
Seleccione un Tamaño
20 MG
$1.710.000
$1.710.000
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
$1.710.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H19N3O6
Número de CAS:
Peso molecular:
421.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$1.710.000
Fecha estimada de envío26 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
familia API
rivaroxaban
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N3(C[C@@H](OC3=O)CN4C(=O)c5c(cccc5)C4=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2=O
InChI
1S/C22H19N3O6/c26-19-13-30-10-9-23(19)14-5-7-15(8-6-14)24-11-16(31-22(24)29)12-25-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(25)28/h1-8,16H,9-13H2/t16-/m1/s1
Clave InChI
KUQNYAUTIWQAKY-MRXNPFEDSA-N
Descripción general
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicación
Rivaroxaban Related Compound G USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Rivaroxaban
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)