1604585
USP
RivaroxabanRelated Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(S)-4,5-Dichloro-N-({2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl}methyl)thiophene2-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
familia API
rivaroxaban
envase
pkg of 20 mg
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(c(cc1C(=O)NC[C@@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl)Cl
InChI
1S/C19H17Cl2N3O5S/c20-14-7-15(30-17(14)21)18(26)22-8-13-9-24(19(27)29-13)12-3-1-11(2-4-12)23-5-6-28-10-16(23)25/h1-4,7,13H,5-6,8-10H2,(H,22,26)/t13-/m0/s1
Clave InChI
CCLKYVZRBJQFLK-ZDUSSCGKSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)