1563003
USP
Probenecid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
p-(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
probenecid
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC22A11(55867) , SLC22A6(9356) , SLC22A8(9376)
Aplicación
- Probenecid and Colchicine Tablets
- Probenecid Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)