1465503
USP
Nitrofurfural diacetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate, 5-Nitrofurfurylidene diacetate
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nitrofurantoin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(=O)OC(OC(C)=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
Clave InChI
HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Nitrofurazone
- Nitrofurantoin
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)