Merck
1449008
USP
Myristyl alcohol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Tetradecanol, Myristyl alcohol, Tetradecyl alcohol
Seleccione un Tamaño
5 X 100 MG
$434.000
$434.000
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 100 MG
$434.000
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)13OH
Número de CAS:
Peso molecular:
214.39
Beilstein:
1742652
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
$434.000
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
7.4 (vs air)
familia API
myristyl alcohol
temp. de autoignición
489 °F
fabricante / nombre comercial
USP
bp
289 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
densidad
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
Clave InChI
HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
148 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)