Saltar a
8.03462
1-Dodecanol
for synthesis
Sinónimos:
1-Dodecanol, Dodecyl alcohol, Lauryl alcohol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11OH
Número CAS:
Peso molecular:
186.33
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-982-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
39020229
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
229 °C
Vapor pressure:
0.08 mbar ( 38 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.08 mbar ( 38 °C)
assay
≥98% (GC)
form
paste
autoignition temp.
255 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
bp
229 °C
mp
24 °C
transition temp
flash point 134.8 °C
solubility
0.004 g/L
density
0.9 g/cm3 at 16 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Facile synthesis of microencapsulated 1-dodecanol/melamine-formaldehyde: This study discusses the development of phase change material for thermal energy storage, using 1-dodecanol encapsulated in melamine-formaldehyde. (Kumar et al., 2021).
  • PDMS modified membranes by 1-dodecanol: This research examines the effect of 1-dodecanol on ethanol removal via pervaporation, highlighting improvements in separation processes. (León and Fontalvo, 2019).
  • Liquid–liquid equilibria for 1-dodecanol system: The study presents experimental data and predictions on the liquid–liquid equilibria involving 1-dodecanol, valuable for chemical engineering applications. (Pérez et al., 2016).
  • Nanometer confinement induces nematic order in 1-Dodecanol: Investigating the phase behavior of 1-dodecanol under nanometer confinement, this research provides insights into material science and nanotechnology. (Yamaguchi et al., 2018).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 22 °C
Melting range (upper value): ≤ 26 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Dodecanol
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de advertencia
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
249.8 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
121 °C - closed cup
Códigos de peligro
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)