1435003
USP
6α-Methylprednisolone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
6α-Methylprednisolone, 11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, Medrol, Medrone
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
methylprednisolone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Clave InChI
VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Descripción general
Aplicación
- Methylprednisolone Sodium Succinate for Injection
- Methylprednisolone Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Adrenal gland,Immune system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)