1392705
USP
Mesalamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Aminosalicylic acid, 5-AS, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalamine
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
mesalamine, mesalazine
fabricante / nombre comercial
USP
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Clave InChI
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ALOX5(240) , PPARG(5468) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Mesalamine Delayed-Release Tablets
- Mesalamine Extended-Release Capsules
- Mesalamine Rectal Suspension
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)