1370746
USP
Lumefantrine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(9Z)-2,7-Dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-α-[(dibutylamino)methyl]-9H-fluorene-4-methanol, Benflumetol, CPG-56695
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
lumefantrine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
CCCCN(CCCC)CC(O)c1cc(Cl)cc2C(=C/c3ccc(Cl)cc3)\c4cc(Cl)ccc4-c12
InChI
1S/C30H32Cl3NO/c1-3-5-13-34(14-6-4-2)19-29(35)28-18-23(33)17-27-25(15-20-7-9-21(31)10-8-20)26-16-22(32)11-12-24(26)30(27)28/h7-12,15-18,29,35H,3-6,13-14,19H2,1-2H3/b25-15-
Clave InChI
DYLGFOYVTXJFJP-MYYYXRDXSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)