1237382
USP
Epirubicin hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4′-Epidoxorubicin hydrochloride, Epidoxorubicin hydrochloride
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
epirubicin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22-,27-;/m0./s1
Clave InChI
MWWSFMDVAYGXBV-FGBSZODSSA-N
Descripción general
Aplicación
- Doxorubicin Hydrochloride
- Doxorubicin Hydrochloride for Injection
- Doxorubicin Hydrochloride Injection
- Epirubicin Hydrochloride
- Epirubicin Hydrochloride Injection
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)