1162330
USP
Dacarbazine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Azahypoxanthine monohydrate, 3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dacarbazine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1nnc2nc[nH]c2[c]1=O
InChI
1S/C4H3N5O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4/h1H,(H2,5,6,7,8,10)
Clave InChI
BTERLCQQBYXVIN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Dacarbazine for Injection
- Dacarbazine
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)