Y0000734
Dacarbazine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one, 2-Azahypoxanthine, NSC 22419
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dacarbazine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1NC(=O)C2=NC=NC2=N1
InChI
1S/C4H3N5O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4/h1,9H,(H,8,10)
Clave InChI
WXKVKFJUCMCVFI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)