Y0000735
Dacarbazine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Amino-4-imidazolecarboxamide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
dacarbazine
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
164-170 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(=O)c1nc[nH]c1N
InChI
1S/C4H6N4O/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8)
Clave InChI
DVNYTAVYBRSTGK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)