Documentos clave
1134211
USP
Cladribine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2′-Deoxy-2-methoxyadenosine, 2-Methoxy-2′-deoxyadenosine
Seleccione un Tamaño
20 MG
$1.430.000
$1.430.000
Fecha estimada de envío20 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 MG
$1.430.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15N5O4
Número de CAS:
Peso molecular:
281.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$1.430.000
Fecha estimada de envío20 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cladribine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)N)OC)C1OC(C(C1)O)CO
InChI
1S/C11H15N5O4/c1-19-11-14-9(12)8-10(15-11)16(4-13-8)7-2-5(18)6(3-17)20-7/h4-7,17-18H,2-3H2,1H3,(H2,12,14,15)
Clave InChI
HGRICISHTIAZJG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Cladribine Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cladribine
  • Cladribine Injection
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)