Merck
1123135
USP
Chlorpheniramine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2,2′-Dipyridylamine
Seleccione un Tamaño
25 MG
$1.360.000
$1.360.000
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
$1.360.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H9N3
Número de CAS:
Peso molecular:
171.20
Beilstein:
127131
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
$1.360.000
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
chlorpheniramine
fabricante / nombre comercial
USP
bp
222 °C/50 mmHg (lit.)
mp
90-92 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13)
Clave InChI
HMMPCBAWTWYFLR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Chlorpheniramine Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Brompheniramine Maleate
  • Chlorpheniramine Maleate
  • Dexbrompheniramine Maleate
  • Dexchlorpheniramine Maleate
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)