Merck
1096633
USP
Compuesto A relacionado con carvedilol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-{{9-{2-Hidroxi-3-{[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino}propil}-9H-carbazol-4-il}oxi}-3-{[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino}-2-propanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H43N3O7
Número de CAS:
Peso molecular:
629.74
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API family
carvedilol
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COc1ccccc1OCCNCC(O)COc2cccc3n(CC(O)CNCCOc4ccccc4OC)c5ccccc5c23
InChI
1S/C36H43N3O7/c1-42-31-13-5-7-15-33(31)44-20-18-37-22-26(40)24-39-29-11-4-3-10-28(29)36-30(39)12-9-17-35(36)46-25-27(41)23-38-19-21-45-34-16-8-6-14-32(34)43-2/h3-17,26-27,37-38,40-41H,18-25H2,1-2H3
InChI key
BUCQRVKKTLMWQH-UHFFFAOYSA-N
General description
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la Farmacopea emisora.Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Carvedilol Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Carvedilol
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1