Nombre del producto
Carvedilol, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(COC1=CC=CC2=C1C3=C(C=CC=C3)N2)CNCCOC4=CC=CC=C4OC
InChI
1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3
InChI key
OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Application
- as a β blocker to determine its effect on hypoxia inducible factor (HIF)-mediated erythropoiesis under hypoxia in vivo
- as a βAR antagonist for inhibition of bARs
- as a β-blocker to examine airway mechanics in fungus-challenged mice
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carvedilol
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Órganos diana
Liver,spleen,Uterus (including cervix),Adrenal gland
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?