G0326004
Gliclazide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
gliclazide
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C7H12N2O/c10-8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9/h6-7H,1-5H2
InChI key
FSCBDDOKZIRLCN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)