Merck
1096407
USP
Carboplatin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
cis-Diammine(1,1-cyclobutanedicarboxylato) platinum
Seleccione un Tamaño
100 MG
$411.000
$411.000
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$411.000
About This Item
Fórmula lineal:
[C4H6(CO2)2]Pt(NH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
371.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
$411.000
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
carboplatin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N.N.O=C1O[Pt]OC(=O)C12CCC2
InChI
1S/C6H8O4.2H3N.Pt/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6;;;/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
OLESAACUTLOWQZ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Carboplatin USP reference standard for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard, diluted standard, sensitivity, and system suitability solutions for the assay, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Carboplatin[1]
  • Carboplatin Injection[2]
  • Carboplatin for Injection[3]
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)