P4394
cis-Diammineplatinum(II) dichloride
≥99.99% (trace metal analysis), crystalline, macrophage activator
Sinónimos:
cis-Dichlorodiammine platinum(II), cis-Platinum(II) diammine dichloride, Cisplatin
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
cis-Diammineplatinum(II) dichloride, crystalline
Formulario
crystalline
color
yellow
mp
270 °C (lit.)
espectro de actividad antibiótica
neoplastics
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
emisor
Corden
cadena SMILES
N.N.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- in cell viability measurement in cochlear explants
- in the inhibition of cell proliferation and chemosensitivity in ovarian cancer cell lines
- in MTT [3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide] cell viability assay in oral squamous cell carcinoma
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Almacenamiento y estabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.