Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
200 mg | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $500.000 |
Acerca de este artículo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
parabens
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(CCCC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
InChI key
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Amcinonide
- Amcinonide Ointment
- Amcinonide Cream
- Loratadine Oral Solution
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥99.0% (GC) | description ≥99% |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) flavors and fragrances |
| API family parabens | API family butylparaben | API family - | API family - |
| agency USP | agency - | agency - | agency meets purity specifications of JECFA |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butylparaben
Palabra de advertencia
Danger
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?