W220302
Butyl 4-hydroxybenzoate
≥99%
Sinónimos:
p-Hydroxybenzoic acid n-butyl ester, Butyl paraben
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥99%
bp
156-157 °C/3.5 mmHg (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
faint
cadena SMILES
CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
Clave InChI
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?