Z777272
Antibodix® WCX-NP (10 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Antibodix® WCX-NP10 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
material
stainless steel
product line
Antibodix®
manufacturer/tradename
Sepax 602NP10-4625
packaging
1 ea of
parameter
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
matrix
polymeric
matrix active group
weak cation exchange phase
particle size
10 μm
pore size
non-porous
operating pH range
2.0-12.0
separation technique
cation exchange
General description
Antibodix User Manual
Legal Information
Application
guard column
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.