Y0002238
Riociguat
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
N-[4,6-Diamino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-pyrimidinyl]-N-methylcarbamic acid methyl ester
About This Item
Productos recomendados
familia API
riociguat
fabricante / nombre comercial
EDQM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1c(cccc1)C[n]2nc(c4c2nccc4)c3nc(c(c(n3)N)N(C)C(=O)OC)N
InChI
1S/C20H19FN8O2/c1-28(20(30)31-2)15-16(22)25-18(26-17(15)23)14-12-7-5-9-24-19(12)29(27-14)10-11-6-3-4-8-13(11)21/h3-9H,10H2,1-2H3,(H4,22,23,25,26)
Clave InChI
WXXSNCNJFUAIDG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)