Saltar al contenido
SML3595
Riociguat
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
BAY 63-2521, BAY 632521, Methyl [4,6-diamino-2-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-5-yl]methylcarbamate, N-[4,6-Diamino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-pyrimidinyl]-N-methylcarbamic acid methyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H19FN8O2
Número CAS:
Peso molecular:
422.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
NC1=NC(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=CC=C42)=NC(N)=C1N(C(OC)=O)C
InChI
1S/C20H19FN8O2/c1-28(20(30)31-2)15-16(22)25-18(26-17(15)23)14-12-7-5-9-24-19(12)29(27-14)10-11-6-3-4-8-13(11)21/h3-9H,10H2,1-2H3,(H4,22,23,25,26)
InChI key
WXXSNCNJFUAIDG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Riociguat is a soluble guanylate cyclase stimulator in clinical trials for pulmonary hypertension. It increases cGMP production and induces pulmonary vasodilation. It has not effect on phosphodiesterases PDE1-9 and PDE11 when used a concentrations less than 3µM.
Soluble guanylate cyclase stimulator
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Riociguat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)