Documentos
Y0001913
Albúmina from human serum
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
HSA
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.24
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
manufacturer/tradename
EDQM
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia
Application
Human albumin (molecular size) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
La seroalbúmina funciona como una proteína transportadora para esteroides, ácidos grasos y hormonas tiroideas, y es vital en la regulación de las presiones osmóticas coloidales de la sangre. También se ha observado que la albúmina se une a sustancias exógenas, en particular medicamentos (ibuprofeno, warfarina) y que influye fuertemente en su farmacocinética. El estrés oxidativo que induce cambios en el estado rédox de la albúmina tiene efectos muy variados sobre su función fisiológica.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Encontrará más información en seroalbúmina humana.
Sales restrictions may apply.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)