Documentos clave
SU860055
Supelco
Vials, crimp top, 1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial, O.D. × H 11.6 mm × 32 mm, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Large Opening Crimp Top Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
clear glass vial
Características
closure type crimp top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
11.6 mm × 32 mm
volumen
1.5 mL
Adaptador
thread for 11 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)