854171
Vials, screw top, clear glass, 1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial (with marking spot), O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial (with marking spot)
descripción
marking spot
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
1.5 mL
Adaptador
thread for 8-425
Categorías relacionadas
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)