29445-U
Certified glass inserts for 8 x 40 mm shell vials
volume 100 μL, clear glass insert (with plastic bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass insert (with plastic bottom spring)
descripción
conical precision point
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
5 mm × 30 mm
volumen
100 μL
Adaptador
thread for 8 mm
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)