SU860011
Crimp Seal with PTFE/butyl septum
aluminum seal (with 10 mm center hole), PTFE-faced butyl septum, diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE-faced butyl septum
aluminum seal (with 10 mm center hole)
dureza
50 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
diám. × grosor
20 mm × 3.0 mm
Adaptador
thread for 20 mm
Aplicación
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)