Merck
PHL86416
(−)-Anomalin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(−)-Praeruptorin B
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H26O7
Número de CAS:
Peso molecular:
426.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C=C1)OC2=C1C=CC3=C2[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)[C@@H](OC(/C(C)=C\C)=O)C(C)(C)O3
InChI
1S/C24H26O7/c1-7-13(3)22(26)29-20-18-16(11-9-15-10-12-17(25)28-19(15)18)31-24(5,6)21(20)30-23(27)14(4)8-2/h7-12,20-21H,1-6H3/b13-7-,14-8-/t20-,21-/m1/s1
Clave InChI
PNTWXEIQXBRCPS-IOWUNYDSSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)