Saltar a
SML1002
Sinomenine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(9a,13a,14a)-7,8-Didehydro-4-hydroxy-3,7-dimethoxy-17-methyl-morphinan-6-one hydrochloride, Cucoline hydrochloride, Kukolin hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
$98.100
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H23NO4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
365.85
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
$98.100
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
plant (Sinomenium acutum)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -70 to -90°, c = 1 in H2O
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=CC(C2)=C1[C@]3(CC(C(OC)=C4)=O)[C@@]4([H])[C@H]2N(C)CC3.Cl
InChI
1S/C19H23NO4.ClH/c1-20-7-6-19-10-14(21)16(24-3)9-12(19)13(20)8-11-4-5-15(23-2)18(22)17(11)19;/h4-5,9,12-13,22H,6-8,10H2,1-3H3;1H/t12-,13+,19-;/m1./s1
InChI key
YMEVIMJAUHZFMW-VUIDNZEBSA-N
Biochem/physiol Actions
Sinomenine is a herbal medicine used to treat inflammatory diseases like rheumatoid arthritis. Sinomenine had anti-inflammatory effects in several animal models of inflammation, and inhibits mast cell degranulation and histamine release. Additionally, Sinomenine potentiates renewal of human embryonic stem cells.
Sinomenine is a herbal medicine used to treat inflammatory diseases.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHL89794SML2425SML2313
description
≥98% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sinomenine hydrochloride
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)