Merck
PHL84220
Hosenkoside A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H82O20
Número de CAS:
Peso molecular:
979.15
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3[C@]([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@]7([C@@H]([C@H]([C@@]8(CO[C@@H](CC8)[C@H](CO)C)CC7)O)CC6)C)(CC5)C)(CC3)C)(CO[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)C
InChI
1S/C48H82O20/c1-22(16-49)24-8-13-48(21-62-24)15-14-46(4)23(40(48)61)6-7-29-44(2)11-10-30(45(3,28(44)9-12-47(29,46)5)20-63-41-37(59)34(56)31(53)25(17-50)64-41)67-43-39(36(58)33(55)27(19-52)66-43)68-42-38(60)35(57)32(54)26(18-51)65-42/h22-43,49-61H,6-21H2,1
Clave InChI
JUKFJOYCFLIWIA-MDQYKXRHSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)