PHL82546
Garcinone C
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
1,3,6,7-Tetrahydroxy-8-(3-hydroxy-3-methylbutyl)-2-(3-methyl-2-buten-1-yl)-9H-xanthen-9-one
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
Storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(CCC(C)(O)C)C2=C(C=C1O)OC3=CC(O)=C(CC=C(C)C)C(O)=C3C2=O
InChI
1S/C23H26O7/c1-11(2)5-6-12-14(24)9-17-19(21(12)27)22(28)18-13(7-8-23(3,4)29)20(26)15(25)10-16(18)30-17/h5,9-10,24-27,29H,6-8H2,1-4H3
Inchi Key
HLOCLVMUASBDDP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)