382110
Histone Acetyltransferase Inhibitor II
The Histone Acetyltransferase Inhibitor II, also referenced under CAS 932749-62-7, controls the biological activity of Histone Acetyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
Histone Acetyltransferase Inhibitor II, 2,6- bis-(3-Bromo-4-hydroxybenzylidene)cyclohexanone, HAT Inhibitor II, p300/CBP Inhibitor II, GCN5 Inhibitor I, 2,6-bis-(3-Bromo-4-hydroxybenzylidene)cyclohexanone, HAT Inhibitor II, p300/CBP Inhibitor II, GCN5 Inhibitor I
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1c(ccc(c1)\C=C2/CCC\C(=C/c3cc(c(cc3)O)Br)\C/2=O)O
InChI
1S/C20H16Br2O3/c21-16-10-12(4-6-18(16)23)8-14-2-1-3-15(20(14)25)9-13-5-7-19(24)17(22)11-13/h4-11,23-24H,1-3H2/b14-8+,15-9+
Clave InChI
YOLKEKNTCBWPSD-VOMDNODZSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable