Documentos
820026
TSKgel® SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Sinónimos:
Columna para HPLC TSKgel® BioAssist® G3SWXL
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
Columnas TSKgel® SWXL, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, PEEK hardware
material
PEEK hardware
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 20026
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 7.8 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
diol phase
particle size
5 μm
pore size
250 Å pore diameter
operating pH
2.5-7.5
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
BioAssist G2SWxl, G3SWxl y G4Swxl están fabricados con material de carcasa de PEEK para reducir la absorción de muestras en el acero inoxidable o el vidrio. Estas columnas tienen los mismos atributos que las correspondientes columnas de acero inoxidable (TSKgel G2000SWxl, G3000Swxl y G4000SWxl). Consideradas en general las columnas premium para el análisis de biopolímeros mediante GFC, las columnas TSKgel G3000SWxl se caracterizan por un elevado volumen de poros por unidad de volumen de columna , una baja adsorción de la muestra y una excelente eficiencia de la columna, lo que contribuye a una resolución incomparable de la muestra. Con partículas de 5μm y poros de 250Å, la TSKgel G3000SWxl es una excelente elección para la separación de proteínas y de péptidos grandes. Los límites de fraccionamiento son aplicables a muestras de proteínas globulares de hasta 0,5 millones de Da.
Application
Intervalo de calibración: 10 000 - 500 000 Da (proteínas globulares)
Physical form
Transportado en NaN3 al 0,05 % y Na2SO4 0,1 M en tampón de fosfato 0,1 M, pH 6,7.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Legal Information
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Guard column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)