808020
TSKgel® G2500PWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinónimos:
TSKgel® PW Series GFC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® G2500PWXL, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08020
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
40 bar max. pressure
80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
7 μm
tamaño de poro
<200 Å pore diameter
pH operativo
2-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Forma física
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)