Documentos
80023448
TSKgel® UP-SW3000 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
product name
Columna para HPLC TSKgel® UP-SW3000, phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
material
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 0023448
parameter
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
0.35 mL/min flow rate
10-30 °C temp. range
340 bar pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
30 cm × 4.6 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
diol phase
particle size
2 μm
pore size
250 Å
pH range
2.5-7.5
separation technique
size exclusion (SEC)
General description
TSKgel® UP-SW3000, la nueva columna de UHPLC de 2 micras con tamaño de poro de 25 nm, es la última incorporación a la renombrada serie TSKgel SW. La TSKgel UP-SW3000 representa la quinta generación de columnas de filtración en gel de alto rendimiento. Presentan el mismo tamaño de poro que las bien establecidas TSKgel G3000SWXL y facilitan la transferencia de métodos de la filtración en gel convencional a la tecnología de UHPLC. La columna de 30 cm proporciona una resolución notablemente incrementada entre fragmentos, monómeros y agregados.
Other Notes
Categorías relacionadas: Analítica/Cromatografía, HPLC, Columnas de HPLC y FPLC para separaciones de biopolímeros, Columnas de filtración en gel TSKgel para proteínas y otros biopolímeros, Columnas de filtración en gel TSKgel para analizar pureza y agregados, columnas de exclusión por tamaño TSKgel
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
Size exclusion chromatography columns enhance biomolecule separation efficiency with sub-2 μm particles, improving analytical performance.
Protocolos
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.