59660-U
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-alone, for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
Sinónimos:
HPLC Guard Cartridge System
About This Item
Productos recomendados
product name
Portaprecartuchos Supelguard, Stand-alone, for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
Quality Level
packaging
pkg of 1 ea fittings included
technique(s)
HPLC: suitable
compatibility
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 to 4.0 mm I.D.)
Categorías relacionadas
Optional
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon