Documentos clave
66841-U
Supelco
Guard Cartridge Holder for BIOshell Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiales
stainless steel holder (guard column)
Nivel de calidad
Línea del producto
BIOshell
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
Descripción general
This Guard Cartridge Holder can be used with 4.6 mm, 3.0 mm and 2.1 mm ID BIOshell columns.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.