59562
SUPELCOSIL™ LC-8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Cartucho SUPELCOSIL™ LC-8 Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agency
suitable for USP L7
envase
pkg of 2 ea
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)