Documentos clave
FAP80469
Metals in rice
reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grado
reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 50 g
fabricante / nombre comercial
Fera Science Ltd
aplicaciones
food and beverages
Formato
matrix material
Otras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Arsenic (inorganic), Cadmium (Cd), Lead (Pb), Mercury (Hg, total)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)