59304-U
SUPELCOGEL™ H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Sinónimos:
SUPELCOGEL™ 6% Cross Linked HPLC Columns
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columnas para HPLC reticuladas al 6% SUPELCOGEL™, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L17
Línea del producto
SUPELCOGEL™
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
SUPELCOGEL™
envase
1 ea of
Parámetros
69 bar pressure (1000 psi)
85 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
tamaño de partícula
9 μm
técnica de separación
ion exclusion
Descripción general
Información legal
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)