Saltar a
59304
2-Propanol
greener alternative
Alternativa más ecológica
≥99.5% (GC), for molecular biology, BioUltra
Sinónimos:
Alcohol sec-propílico, Alcohol isopropílico, IPA, Isopropanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$54.500
500 mL
Comprobar disponibilidad del carrito
$132.000
1 L
Comprobar disponibilidad del carrito
$216.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
200-661-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635639
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
$54.500
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
2-Propanol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
evapn. residue
≤0.001%
color
colorless
refractive index
n20/D 1.377 (lit.), n20/D 1.378
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubility
water: soluble (completely)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)O
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 280 nm Amax: 0.01
suitability
suitable for molecular biology
greener alternative category
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
El 2-propanol es un disolvente orgánico polar, incoloro y transparente utilizado habitualmente en los laboratorios de química y bioquímica. Disolverá una amplia variedad de compuestos químicos y se evapora rápidamente. El isopropanol se usa habitualmente en biología molecular para la extracción de ADN y ARN mediante precipitación. A diferencia del etanol, que requiere 2,5 veces el volumen de la muestra que contiene los ácidos nucleicos, el isopropanol puede agregarse en un volumen igual. Esto hace que se produzca precipitación incluso sin enfriamiento, por lo que es ventajoso para reducir el volumen total de la muestra. Además, tiene aplicaciones en la cuantificación de los niveles de hidroxiprolina, la evaluación de la viabilidad celular mediante ensayos MTT y la contribución a los procesos de hibridación en micromatrices.
Application
El 2-propanol se ha utilizado:
  • para precipitar el ADN genómico extraído de las moscas
  • para precipitar el ADN genómico extraído de tumores primarios y órganos de xenoinjerto
  • para inmunoprecipitar la 5-bromo-2-desoxiuridina (BrdU)
Biochem/physiol Actions
El isopropanol (2-propanol) se utiliza ampliamente en biología molecular para la precipitación del ADN durante su extracción de las células y los tejidos. BioUltra IPA es adecuado para la precipitación del ADN.
Features and Benefits
  • Adecuado como reactivo para investigación en bioquímica y biología molecular
  • Grado BioUltra, cumple con los estrictos estándares de pureza a través de rigurosas pruebas
  • Sin ADNasas, NICKasas ARNasas y proteasas
  • Confirmación probada de bajas concentraciones de contaminación por metales pesados, asegurando su idoneidad para diversas aplicaciones
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This solvent is safe to use and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
I95161.13350650447
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
description
BioReagent, ≥99.5%, Molecular Biology
description
for preparative chromatography Prepsolv
description
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.8% (GC)
assay
99.9%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
HPLC Plus
solubility
water: soluble (completely)
solubility
water: soluble (completely)
solubility
-
solubility
water: soluble
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. is it LCMS grade
    1 answer
    1. This product is molecular biology grade. If you are looking for a LC-MS grade isopropanol, please see product 102781.