Documentos clave
59197C40
Supelco
SUPELCOSIL ABZ+Plus (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Columna para HPLC SUPELCOSIL ABZ+Plus, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L60
Línea del producto
SUPELCOSIL
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
12.0% carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4 mm
superficie
170 m2/g
cobertura de la superficie
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
amide, alkyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
intervalo de pH
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Las columnas Supelcosil® ABZ+ Plus ofrecen elevada desactivación y selectividad única. Las partículas de sílice desactivadas con una distribución granulométrica muy estrecha aseguran una elevada eficiencia a baja contrapresión. Después de las reacciones de enlace y "fijación de grupos residuales" ("endcapping"), la fase ABZ+ Plus protege de forma efectiva los grupos silanol que no han reaccionado con la sílice, impidiendo que interaccionen con la mayor parte de los analitos, y proporciona picos simétricos independientemente de la funcionalidad del analito. Esta fase también le permite usar tampones de menor fuerza iónica sin necesidad de añadir un modificador de amina.
Características y beneficios
• Elevada eficacia para analitos polares, no polares y con carga
• Picos simétricos para los compuestos más reactivos
• Selectividad extraordinaria para compuestos polares y con carga.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
cartucho de precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)