53814-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna para HPLC Ascentis® Express C18, 2,7 μm, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
Ascentis®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Ascentis®
packaging
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × I.D.
10 cm × 3 mm
surface area
135 m2/g
impurities
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
2.7 μm
pore size
90 Å
operating pH
2-9
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Si desea más información sobre esta nueva tecnología de columna, visite la página de inicio Ascentis Express.
Application
Análisis mediante UHPLC/MS de aceite de maíz en Ascentis® Express C30 en comparación con Ascentis® Express C18
Análisis mediante UHPLC del paracetamol e impurezas en Ascentis® Express C18, 2,7 μm
Análisis mediante HPLC de los parabenos en Ascentis®Express C18, 2,7 μm
Legal Information
Application
guard cartridge
related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
Protocolos
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.