PHR2836
Amitriptyline Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Dibenzosuberone
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. D1000000
traceable to USP 1029013
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
amitriptyline
Formulario
liquid
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
Clave InChI
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Productos recomendados
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)