581302-U
Ascentis® C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Ascentis RP18 HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® C18 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
25% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
superficie
450 m2/g
cobertura de la superficie
3.7 μmol/m2
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
100 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Descripción general
Ascentis C18 is an extremely stable and reliable first choice HPLC column that gives symmetric peak shape and excellent retention even for difficult compounds.
Aplicación
- A Comparative Study on Analysis of Ginsenosides in American Ginseng Root Residue by HPLC-DAD-ESI-MS and UPLC-HRMS-MS/MS.: This paper compares methodologies involving the Ascentis® C18 HPLC Column for analyzing ginsenosides, showcasing the column′s utility in herbal medicine research (Hsu et al., 2022).
- Validation of a Rapid and Easy-to-Apply Method to Simultaneously Quantify Co-Loaded Dexamethasone and Melatonin PLGA Microspheres by HPLC-UV: Encapsulation Efficiency and In Vitro Release.: Demonstrates the use of the Ascentis® C18 HPLC Column in developing a validated HPLC-UV method for analyzing complex drug delivery systems, highlighting the column′s versatility (Brugnera et al., 2022).
- Simultaneous determination of ivermectin, clorsulon and their related substances in an injectable finished product by a stability-indicating RP-HPLC method.: Utilizes the Ascentis® C18 HPLC Column to ensure the stability and quality of veterinary pharmaceuticals, underlining the column′s application in regulatory compliance (Padivitage et al., 2022).
Características y beneficios
- Excellent retention
- Symmetric peak shape
- High reproducibility
- Complete LC-MS compatibility
Información legal
Producto relacionado
cartucho de precolumna
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.